Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 13446-34-9 |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | Cl2H8MnO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00149792 |
| InChI-Schlüssel | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
| IUPAC-Name | Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.90 |
| Mehr anzeigen |