Learn More
Melford Manganchlorid 1M Lösung
Artikelnummer. 30018457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018457 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018457 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M2010050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Manganchlorid wird für das dC- und dG-Tailing von DNA verwendet.
Manganchlorid wird für das dC- und dG-Tailing von DNA verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Chloride 1 M Solution
CAS 7732-18-5, 7773-01-5
Menge 50 mL