Learn More
Manganchlorid, 1.0 M Lösung (klar, hellrosa Lösung/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10306843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10306843 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10306843 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP541100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Manganchlorid wird für das dC- und dG-Tailing von DNA verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese Chloride
Farbe Rot
Namenshinweis 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
MDL-Nummer MFCD00011114
Konzentration 0.99 to 1.01M
Merck Index 15, 5793
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-Name Manganesium(2+);dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Güte Molekularbiologie
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
pH 4
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese chloride 1.0M solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.