Learn More
Mangan, AAS-Standardlösung, Specpure™, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824812
25.42 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Mn
54.94
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
CHEBI:35154
Mangan
[Mn]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Mn
54.94
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
CHEBI:35154
Mangan
[Mn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Manganese
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5%; Mangan:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig