Learn More
Mangafodipir Trisodium (>85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mangafodipir Trisodium |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H32N4O14P2.Mn.3Na/c1-13-21(31)17(15(5-23-13)11-39-41(33,34)35)7-25(9-19(27)28)3-4-26(10-20(29)30)8-18-16(12-40-42(36,37)38)6-24-14(2)22(18)32;;;;/h5-6,31-32H,3-4,7-12H2,1-2H3,(H,27,28)(H,29,30)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38);;;;/q;+2;3*+1/p-5 |
| Formelmasse | 757.0073 |