Learn More
(±)-Mandelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Mandelic acid is used in the pharmaceutical industry as an antibacterial to treat urinary tract infections. It acts as a precursor for making various drugs. It is also used as an oral antibiotic. Mandelic acid peels are widely used for treating damaged skin due to its less penetrating and irritating property. Enantiomeric resolution of (±)-Mandelic acid is performed by using the chiral amine (1R,2S)-(-)-ephedrine followed by acidification to prepare (R)-( -)-Mandelic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mandelsäure wird in der pharmazeutischen Industrie als antibakterielles Mittel zur Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt. Sie dient als Vorstufe für die Herstellung verschiedener Arzneimittel. Sie wird auch als orales Antibiotikum verwendet. Mandelsäure-Schalen werden wegen ihrer weniger durchdringenden und reizenden Eigenschaften häufig zur Behandlung geschädigter Haut verwendet. Die Trennung von Enantiomeren der (±)-Mandelsäure wird mit dem chiralen Amin (1R,2S)-(-)-Ephedrin und anschließender Versauerung zur Zubereitung von (R)-(-)-Mandelsäure durchgeführt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Diethylether, Ethanol und Isopropanol.
Hinweise
Hydrophob und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-Mandelic Acid |
Schmelzpunkt | 118°bis 121 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 510011 |
Merck Index | 14,5717 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol. |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 100g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Mandelic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid
RUO – Research Use Only