Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mancozeb |
| Verpackung | Glasflasche |
| Analysenzertifikat | Available |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Gelb bis grau |
| Merck Index | 13-5738 |
| Menge | 1 g |