Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1966 D Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15958801
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15958801 37 1 Paar
15968801 38 1 Paar
15978801 39 1 Paar
15988801 40 1 Paar
15998801 41 1 Paar
15908811 42 1 Paar
15918811 43 1 Paar
15928811 44 1 Paar
15938811 45 1 Paar
15948811 46 1 Paar
15958811 47 1 Paar
15968811 48 1 Paar
15978811 49 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15958801 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. 58484837
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Modernste Sympatex™ Konstruktion bietet perfekten Fußschutz für praktische Tätigkeiten in der chemischen Industrie und Landwirtschaft. Diese Schuhe sind praktisch wasserdicht und sorgen dafür, dass die Füße richtig atmen und kühl und trocken bleiben.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuk-Konstruktion
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Sympatex™ Wasserdicht
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Sanitized
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Mammoet M1966 D
Auskleidungsmaterial Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™
Material Geöltes Nubuk
Größe 37
Zehenmaterial Stahl