Learn More
Beskrivelse
Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigene | Mammaglobin A |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | MGB/2704 |
| Coniugato | PE |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?