Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98 %
Artikelnummer. 15457869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457869 5 g 5 Gramm
15447869 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457869 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66491.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.52 CHF
    355.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 78.87 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli. Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maltotriose ist ein Matrose-Regulon-Induktor in Escherichia coli. Maltotriose wurde in einer Studie verwendet, um den Einfluss von Poly(Propyleneimin)-Dendrimern der vierten Generation auf Blutzellen zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1109-28-0
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00006629
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonym maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltotriose
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 1443481
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +165° (c=1 in Water)
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver