Learn More
Maltotriose, 93 %
Artikelnummer. 10691555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10691555
Marke: Thermo Scientific Acros 225945000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1109-28-0
MDL-Nummer MFCD00006629
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonym maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltotriose
Schmelzpunkt 132.0°C to 135.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H32O16
Menge 500 mg
Spezifischer Drehzustand +162.50° (25°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung + 162.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Feines Kristallpulver oder Kristalle