Learn More
Maltose-Monohydrat, ≥ 98 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. p-7082846 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15825178
Marke: Thermo Scientific J18724.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltose Monohydrate
Schmelzpunkt ∼120°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 5784659
Formelmasse 360.31
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver