Learn More
Maltitol, TRC
Artikelnummer. 30138405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138405 25 g 25 Gramm
30136207 50 g 50 Gramm
30005365 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM13501025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-88-6
Summenformel C12 H24 O11
Molekulargewicht (g/mol) 344.31
Synonym Glucitol, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, D- (8CI), Maltitol (6CI,7CI), 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol, Amalty, Amalty MR, Amalty MR 100, Amalty MR 20, Amalty MR 50, Amalty P, Amalty Syrup, Cerestar 16303, D-Maltitol, Lesys, Lycasin HBC, Mabit, Mabit 50M, Malbit CH, Malbit CH 16385, Malbit CR, Malti MR, Maltidex, Maltidex 100, Maltidex CH 16385, Maltidex H 16330, Maltidex M 16313, Maltilite 5575, Maltilite 7575, Maltilite P 200, Maltilol, Maltisorb, Maltisorb 75/77, Maltisorb P 200, Maltisorb P 35, Maltisorb P 90, Maltisweet, Maltisweet 3145, Maltit, Maltitol G 3, Sweet G 2, SweetPearl, SweetPearl P 200, SweetPearl P 35
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltitol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
Formelmasse 344.1319
Reinheit (%) >95%