Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Malzextrakt NPS mit Spenderfilter
Sterile Pads für Trockenkulturmedien mit einem geriffelten Membranfilter.
251.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Medientyp | Malzextrakt |
Sterilität | Steril |
Klasse des Zielorganismus | Hefen und Schimmelpilze, Molds |
Rasterfarbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14050--50----RDN |
Scheibe mit 0,45 μm Porengröße |
251.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952500
|
Sartorius Stedim Biotech™
14086--50----RDN |
Scheibe mit 0,8 μm Porengröße |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Malzextrakt-Nährpads mit vermaschten Membranen
- Zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen nach internationalen Standards, z. B. APHA, AOAC, IFU und internen SOPs.
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Gleichbleibende Qualität
- Validierungsanleitung verfügbar
- Einfache Handhabung
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
Spezifikation
Grau | |
Steril | |
Weiß | |
100 Stück/Packung |
Malzextrakt | |
Hefen und Schimmelpilze, Molds | |
10 x 10 Petrischalen mit NPS in Beuteln, spenderfähige Membranfilter | |
50 mm |