Learn More
Malonyldichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486298 25 g 25 Gramm
15496298 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59868.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.947 g/mol
Malonyl Dichloride is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonyldichlorid wird in erster Linie als Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-67-8
Summenformel C3H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.947
MDL-Nummer MFCD00000735
InChI-Schlüssel SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
IUPAC-Name Propanedioyldichlorid
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonyl dichloride
Dichte 1.449
Siedepunkt 53°C to 55°C (19 mmHg)
Flammpunkt 47°C (117°F)
Strukturformel CH2(COCl)2
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 774044
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 140.95
Reinheit (%) 97%