Learn More
Malonyldichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212841
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Propanedioyldichlorid
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Propanedioyldichlorid
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Malonyl dichloride
Farbe Braun bis Gelb
Dichte 1.4500g/mL
Siedepunkt 47.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCH2COCl
Brechungsindex 1.4620 to 1.4660
Menge 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Relative Dichte 1.45
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Formelmasse 140.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonyl dichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.