Learn More
Malononitril, TRC
Artikelnummer. 30474946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474946 25 g 25 Gramm
30467435 10 g 10 Gramm
30481825 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM15802025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-77-3
Summenformel C3 H2 N2
Molekulargewicht (g/mol) 66.06
Synonym Propanedinitrile, Malononitrile (8CI), Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, Malondinitrile, Malonic acid dinitrile, Malonodinitrile, Methane, dicyano-, Methylene cyanide, Methylenedinitrile, NSC 3769, Malonitrile
IUPAC-Name Propandinitril
SMILES N#CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonitrile
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Formelmasse 66.0218