Learn More
Malonsäure, TRC
Artikelnummer. 30006093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006093 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM158005100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-82-2
Summenformel C3 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 104.06
Synonym Propanedioic acid (9CI, ACI), Malonic acid (8CI), 1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Malonates, MeSH ID: D008314, Methanedicarboxylic acid, NSC 8124
IUPAC-Name Propandioesäure
SMILES OC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonic acid (Propanedioic acid)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Formelmasse 104.011