Learn More
Malonic acid, Reagent Grade, 99.5+%, Thermo Scientific™
44.52 CHF - 159.01 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 141-82-2 |
|---|---|
| Summenformel | C3H4O4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.061 |
| MDL-Nummer | MFCD00002707 |
| InChI-Schlüssel | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
| PubChem CID | 867 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| IUPAC-Name | propanedioic acid |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15421247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.22 |
100g |
44.52 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15431247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.36 |
500g |
159.01 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| CHEBI:30794 | |
| C(C(=O)O)C(=O)O |
Spezifikation
| Malonic acid | |
| 1.62 g/mL | |
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| 14,5710 | |
| Soluble in water,sodium hydroxide and alcohol; Slightly soluble in pyridine and ether. | |
| C(C(=O)O)C(=O)O | |
| 104.061 | |
| CHEBI:30794 | |
| ≥99.5% |
| 141-82-2 | |
| 157°C (314°F) | |
| H2C(CO2H)2 | |
| 1751370 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N | |
| propanedioic acid | |
| 867 | |
| 104.06 | |
| Reagent |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-503-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures