Learn More
Malonamid, TRC
Artikelnummer. 30467739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467739 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM15800010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonamide
CAS 108-13-4
Summenformel C3H6N2O2
Menge 10 g
Synonym Propanediamide, Malondiamide, Malonic Acid Diamide, Malonic Diamide, Malonodiamide, NSC 2134
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)
SMILES NC(=O)CC(=O)N
IUPAC-Name Propandiamid
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.0429