Learn More
Malonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459066 100 g 100 Gramm
11469066 500 g 500 Gramm
11479066 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17939.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-13-4 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Malonamide is a reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates. The malonamide-based ionic liquid extractant was used in the extraction of europium(iii) and other trivalent rare earth elements from nitric acid medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonamid ist ein Reagenz zur fluormetrischen Bestimmung von reduzierenden Kohlenhydraten. Das auf Malonamid basierende ionische flüssige Extraktionsmittel wurde bei der Extraktion von Europium(iii) und anderen dreiwertigen Seltenerdelementen aus Salpetersäuremedium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in HCl.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-13-4
Summenformel C3H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.093
MDL-Nummer MFCD00008034
InChI-Schlüssel WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonamide, malonodiamide, malondiamide, malonyldiamide, carboxamidoacetamide, malonic acid diamide, malonic diamide, unii-qvq8cng255, qvq8cng255, methane-1,1-dicarboxamide
PubChem CID 7911
IUPAC-Name Propandiamid
SMILES C(C(=O)N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonamide
Schmelzpunkt 167°C to 171°C
Menge 100 g
Beilstein 1751401
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 98%