Learn More
Malondialdehydbis-(diethylacetal), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10560204 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10295720 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10317620 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560204 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-31-6 | C11H24O4 | 220.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-31-6
Summenformel C11H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
MDL-Nummer MFCD00009240
InChI-Schlüssel KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis diethyl acetal, tetraethoxypropane, malonaldehyde tetraethyl acetal, malonaldehyde diethyl acetal, usaf kf-26, propane, 1,1,3,3-tetraethoxy, tetraethyl malondialdehyde acetal, tetraethoxy propane, malonaldehyde tetraethyl diacetal, malonaldehyde, bis diethyl acetal
PubChem CID 67147
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetraethoxypropan
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Schmelzpunkt -90.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 500 mL
Beilstein 01, III, 3095
Fieser 02,257
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /