Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Zur Herstellung von Immunogenen aus Trägerprotein und Hapten in Form von Cystein-haltigen Peptiden oder anderen Thiol-haltigen Antigenen mit Sulfhydryl-reaktivem immunogenen Haemocyanin (CCH).
172.00 CHF - 1472.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird auf Eis geliefert. |
---|---|
Beschreibung | Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein |
Produktlinie | Blue Carrier™, Imject™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11821184
|
Thermo Scientific™
77661 |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein | 2 mg |
172.00 CHF
2 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11899933
|
Thermo Scientific™
77662 |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein | 10 × 10 mg |
1472.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810094
|
Thermo Scientific™
77664 |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein | 10 mg |
520.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Maleimide-Activated Blue Carrier-Protein ist immunogenes Hämocyanin (CCH) mit reaktiven Sulfhydrylgruppen zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen.
Blue Carrier Protein ist ein großes Haemocyanin, das genau wie Keyhole-Limpet-Haemocyanin (KLH) stark immunogen und dabei gleichzeitig gut löslich ist. Durch chemische Modifikation mit Sulfo-SMCC-Crosslinker wird das Trägerprotein Sulfhydryl-reaktiv gemacht, und das so erzeugte Maleimide-aktivierte Protein wird stabilisiert und in Phosphatpuffer lyophilisiert. Die Maleimidgruppen bilden kolvalente Bindungen zu Sulhydryl (-SH)-Gruppen der Cysteinreste von Peptiden und anderen Haptenen, die Thiole besitzen. Mit jedem Blue Carrier Proteinmolekül können zahlreiche Antigenmoleküle konjugiert werden. Das so erzeugte Konjugat ist stark immunogen und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer guten Immunreaktion bei geimpften Tieren, die einen hohen Antikörpertiter im Serum zum gewünschten Epitop entwickeln.
Leistungsmerkmale:
Optimierte Aktivierung – die Spezifikationen verlangen, dass jede Charge mit mehr als 400 Mol Sulfhydryl-reaktivem Maleimid pro Mol des Trägers aktiviert wird, um ein konsistent hohes Konjugationsniveau zu gewährleisten
Sulfhydryl-reaktiv – wurde für die Konjugation Cystein-haltiger Peptid-Antigene entwickelt, um effektive Immunogene für die Produktion von Antikörpern mit hohem Titer herzustellen
Einfaches, schnelles Verfahren – mithilfe der Hapten-Träger-Konjugationsreaktion erhalten Sie in zwei Stunden ausreichend Immunogen für mehrere Injektionen und Auffrischimpfungen von Wirtstieren
Hochwertiges Trägerprotein – blaues Trägerprotein ist ultrareines Hämocyanin aus Concholepas concholepas (CCH), das aus Mollusken-Hämolymphe hergestellt wird
Hoch immunogen und löslich – CCH hat eine hohe Molekularmasse, die eine stärkere Immunreaktion als BSA oder Hühnereiweiß hervorruft
Spezifikation
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird auf Eis geliefert. | |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein | |
Blue Carrier™, Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.