Learn More
Maleimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434504 250 g 250 Gramm
11418840 5 g 5 Gramm
11428840 25 g 25 Gramm
11424504 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11434504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13135.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339.10 g/mol
Reacts quantitatively with sulfhydryl groups.Maleimide is used to immobilize the bovine serum albumin-boronic acid conjugates in association with silica beads. Its nanoparticle surface favors the conjugation with cell penetration peptides. It is involved in Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids. It is actively involved in Michael additions and Diels-Alder reactions by the addition across the double bond. It acts as crosslinking reagents in polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagiert quantitativ mit Sulfhydrylgruppen. Maleimid wird verwendet, um die konjugierten Rinderserumalbuminboronsäuren in Verbindung mit Silikabeads zu immobilisieren. Seine Nanopartikeloberfläche begünstigt die Konjugation mit Zellpenetrationspeptiden. Es ist an der Rhodium-katalysierten Konjugatarylierung mit Arylboronsäuren beteiligt. Es ist aktiv an Michael-Additionen und Diels-Alder-Reaktionen durch die Addition über die Doppelbindung beteiligt. Es dient als vernetzendes Reagenz in der Polymerchemie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-59-3
Summenformel C8H4AgKN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 339.10
MDL-Nummer MFCD00005494
InChI-Schlüssel KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC-Name Pyrrol-2,5-Dion
SMILES [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleimide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Dichte 1.249
Siedepunkt 97°C to 103°C (5 mmHg)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 106910
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 97.07
Reinheit (%) ≥98%