Learn More
Value Plastics Luer-Stecker-auf-Stecker-Adapter
Artikelnummer. 30054108 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Dichtung):
Nylon
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Dichtung) unitSize
30054108 Nylon 25 Stück
30053187 Polypropylen 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30054108 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer-Anschlüsse mit einer sicheren und auslaufsicheren Verbindung abdichten
Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung. Ideal zum Verschließen von Flüssigkeitstransfersystemen. Schnelles Verbinden und Trennen dank Luer-Steckverbindung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Einlass Luer-Stecker (männlich), Stopfen, am Griff geschlossen
Material (Dichtung) Nylon