Learn More
Value Plastics Männlicher Luer-Slip auf 200-Serie-Schlauch
Artikelnummer. 30054302 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/8 in.
3/32 in.
Material (Dichtung):
Nylon
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Material (Dichtung) unitSize
30054302 1/16 in. Polypropylen 25 Stück
30053075 1/8 in. Polypropylen 25 Stück
30054143 3/32 in. Polypropylen 25 Stück
30054079 1/8 in. Nylon 25 Stück
30053226 1/16 in. Nylon 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30054302 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012077
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine sichere Verbindung unter Druck mit Widerhaken der Serie 200
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Widerhaken sorgen für sicheren Halt im Inneren von flexiblen Schläuchen. Slip-Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Einlass Luer-Stecker, Schlauchanschluss
Material (Dichtung) Polypropylen