Learn More
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss
Artikelnummer. 13436886 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler Priming-Spritze, Luer-Lock-Anschluss
GC-Autosampler-Spritze
Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
13436886 10 ml GC-Autosampler-Spritze 1 Stück
10524655 1 ml Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock 1 Stück
10409254 2,5 ml Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock 1 Stück
10137854 5 ml Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock 1 Stück
10585995 10 ml Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock 1 Stück
10409444 25 ml Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock 1 Stück
10351305 50 ml GC Autosampler Priming-Spritze, Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13436886 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 365N2721
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung 10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm
    Kanülen-Gauge 19 G
    Länge (metrisch) 57 mm
    Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 10 ml
    Länge (metrisch) Kanüle 57 mm
    Art der Kanülenspitze LC
    Zur Verwendung mit (Geräte) TriPlus RSH Autosampler
    PTFE Tipped Plunger Ja
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.