Learn More
Value Plastics Luer-Stecker mit integriertem Sicherungsring auf 200er-Serie-Schlauchanschluss
Artikelnummer. 30053606 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
Material:
Nylon
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Material unitSize
30053606 3/32 in. Nylon 25 Stück
30053313 1/16 in. Nylon 25 Stück
30053251 3/16 in. Polypropylen 25 Stück
30053139 1/16 in. Polycarbonat 25 Stück
30054036 1/8 in. Polypropylen 25 Stück
30053588 5/32 in. Polycarbonat 25 Stück
30053386 1/8 in. Nylon 25 Stück
30053124 3/32 in. Polypropylen 25 Stück
30053144 1/8 in. Polycarbonat 25 Stück
30053460 3/16 in. Polycarbonat 25 Stück
30053779 1/16 in. Polypropylen 25 Stück
30053050 3/32 in. Polycarbonat 25 Stück
30053359 5/32 in. Polypropylen 25 Stück
30053180 5/32 in. Nylon 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30053606 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00 CHF
    19.87 CHF / 25 Stück
    Sparen 4.13 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer-Konen, die so konstruiert sind, dass sie passen ISO 594-1 und 594-2 Standards
Drehbare Verschlüsse minimieren das Verdrehen und Abknicken der Schläuche beim Positionieren. Kegelförmige Dichtungen sind zuverlässig und unkompliziert. Ermöglichen Sie die Einrichtung von Einwegkonfigurationen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/32 in.
Material Nylon
Einlass Luer-Stecker (männlich) Schlauchanschluss
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.