Learn More
Value Plastics Luer-Stecker mit integriertem Sicherungsring auf 200er-Serie-Schlauchanschluss
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Drehbare Verschlüsse minimieren das Verdrehen und Abknicken der Schläuche beim Positionieren. Kegelförmige Dichtungen sind zuverlässig und unkompliziert. Ermöglichen Sie die Einrichtung von Einwegkonfigurationen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/32 in. |
| Material | Nylon |
| Einlass | Luer-Stecker (männlich) Schlauchanschluss |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.