Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachitgrünoxalat, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10503211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503211 25 g Glasflasche 25 Gramm
10503401 100 g Glasflasche 100 Gramm
10573971 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10503211 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Malachitgrün-Oxalat, C52H54N4O12, CAS-Nummer-2437-29-8, C.I.42000, Basic Green 4, 500 g, 0,9 bis 1,15, 13, 745, 219-441-7, 927,03, rein, Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2437-29-8
Summenformel C52H54N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 927.02
MDL-Nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-Schlüssel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC-Name [4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]-Pphenylmethyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;2-Hydroxy-2-Oxoacetat;Oxalsäure
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Extinktion 1650 to 1950 (at lambda max.)
Chemischer Name oder Material Malachite Green oxalate
Schmelzpunkt 164.0°C
Absorptionsverhältnis 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Merck Index 15, 5763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 927.03
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle mit Metallglanz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malachite Green oxalate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.