Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachitgrünoxalat
Artikelnummer. 11493257
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11493257
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16186.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 colorlessMalachite Green oxalate is used as the staining solution for embedded botanical material and as a spore stain. It is also used in studying the photocatalytic degradation with TiO2/WO3. It is employed for determining phosphate in serum and as a reference material in analytical chemistry for the quantification. It is also used as a pH indicator between pH 0.2 - 1.8. It is used as a dye for materials such as silk, leather, and paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biologische Färbung, Farbstoffreagenz, Säure-/Basen-Indikator: pH 0.0 gelb, 2.0 grün; 11.6 grün, 14 farblos. Malachitgrünoxalat wird als Färbelösung für eingebettetes botanisches Material und als Sporenfärbemittel verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung des photokatalytischen Abbaus mit TiO2/WO3 verwendet. Es wird zur Bestimmung von Phosphat im Serum und als Referenzmaterial in der analytischen Chemie für die Quantifizierung verwendet. Es wird auch als pH-Indikator von pH 0.2 bis 1.8 verwendet. Es wird als Farbstoff für Materialien wie Seide, Leder und Papier verwendet.
Löslichkeit
In Wasser, Alkohol, Methanol, Ethanol und Ethylenglykolmonomethylether löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2437-29-8
Summenformel C52H54N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 927.02
MDL-Nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-Schlüssel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC-Name [4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]-Pphenylmethyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;2-Hydroxy-2-Oxoacetat;Oxalsäure
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malachite Green oxalate
Schmelzpunkt 164°C (decomposition)
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3644550
Merck Index 14,5699
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formelmasse 927.02
Menge 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malachite Green oxalate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Malachite Green oxalate