missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wichtigste Umweltelemente: Na, Ca, K, Mg @ 1000 μg/ml in 2% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17952856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952856 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952856 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSM41000500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Wichtigste Umweltelemente: Na, Ca, K, Mg @ 1000 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Verfahren ICP/ICPMS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.