Learn More
3M™ Wartungssorbensvorleger
Artikelnummer. 17178750
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
57,6 gal.
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
17178750 57,6 gal. 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17178750 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100134258
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den Einsatz in industriellen Wartungsanwendungen für die Aufnahme von Flüssigkeiten; kann auch betreten werden. Diese aufnehmenden Teppiche sind sowohl langlebig als auch vielseitig.
  • Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Sehr einfach zu verwenden
  • Langlebig und reißfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 57,6 gal.
Typ Teppiche
Modell Gehäuse M-RG36300E
Abmessungen (L x B) 762 x 91 cm
Länge (angloamerikanisch) 300 in.
Länge (metrisch) 762 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 91 cm