Learn More
3M™ Sorbierende Kissen zur Wartung, M-N1001
Artikelnummer. 17148600
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8,45 gal.
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
17148600 8,45 gal. 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17148600 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000051878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 CHF
    109.45 CHF / 16 Stück
    Sparen 178.55 CHF
    61% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einer Baumwolllage, die das partikelaufnehmende Material umhüllt. Verwendung in Bereichen, in denen eine größere Kapazität als die eines sorbierenden Pads gewünscht wird. Die Kissen sind klein, leicht und reißfest.
  • Einsatz in Bereichen, in denen mehr Kapazität zum Eindämmen von Leckagen und Tropfen erforderlich ist
  • Fördert eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung
  • Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Sehr einfach zu verw
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 gal.
Typ Sorbierendes Kissen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorption und Eindämmung von Verschüttungen
Modell M-N1001
Verpackungsmenge 16/Packung
Abmessungen (L x B) 380 x 180 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (metrisch) 180 mm