Learn More
3M™ 3M Industriebindevlies M-F 2001, VE=3
Artikelnummer. 10349784
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 1520 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10349784
Marke: 3M™ 7000001951
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Maintenance Sorbent, Multi-Format
Verpackungsmenge 3/Cs.
Abmessungen (L x B) 12 x 1520 cm
Gewicht (metrisch) 8.2 kg