Learn More
3M™ Wartungssorbens Mini-Boom
Beschreibung
- Um die Geräte herum auslegen, um Verschüttungen einzudämmen und zu vermeiden, dass sich Leckagen auf benachbarte Arbeitsbereiche ausbreiten
- Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
- Fördert eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung
- Sehr einfach zu verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 11,89 gal. |
| Typ | Sorbent Mini Boom |
| Modell | Gehäuse M-M1002 |
| Verpackungsmenge | 6/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 240 x 7,6 cm |
| Länge (metrisch) | 240 cm |
| Breite (metrisch) | 7,6 cm |