Learn More
3M™ Kapuzen und Kopfbedeckungen mit integrierter Aufhängung, S-Serie
Deckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulterbereich ab. Die 3M™ Versaflo™ S-Series Haube besteht aus einem zweilagigen laminierten Film, der langlebig, weich, geräuscharm und kaum fusselnd ist.
Marke: 3M™ 7000000147
79.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.41400kg
Beschreibung
- Die integrierte Kopfaufhängung bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
- Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, fliegende Partikel mit geringer Energie und Staub (Gütegrad F)
- Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Kopfteils erforderlich ist, oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
- Bereits zusammengesetzt
- Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
Spezifikation
1000 | |
Weiß | |
Haube | |
Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding | |
Coated Polycarbonate | |
1 Karton |
NIOSH | |
Polyurethan-beschichtetes Strickpolyamid | |
Large | |
3M™ Ventile für luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte und Umluft-unabhängige Atemschutzgeräte | |
S-533 L | |
25,4 x 24,46 x 20,8 cm (10 x 9,63 x 8,19 in.) |