Learn More
BINDER™ Maintenance
Artikelnummer. 17957522 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie CB-S
BINDER Kammern Serie VD, CBF
BINDER Schränke Serie VDL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17957522
Marke: BINDER™ DL200440
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule. Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions. Calibration of a test temperature specified by the user in center of usable space without certificate.
Professional maintenance ensures long-term operation of the unit.
  • For optimum, long-term use of the unit
  • Reliably reproducible results
  • Traceable documentation in the maintenance schedule
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie CB-S
Produkttyp Vorbeugende Wartung