Learn More
Rotronic™ 230VAC/12VDC ADAPTER
Marke:  Rotronic™ AC1211
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12633466
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Mains Adapter
240 V AC, 12 V DC
For HygroLog NT/Docking Stations
1 Each