missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAGT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16632755 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16632755 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16632755 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5106315

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total MAGT1.

MAGT1 encodes a magnesium cation transporter protein that localizes to the cell membrane. This protein also associates with N-oligosaccharyl transferase and therefore may have a role in N-glycosylation. Mutations in this gene cause mental retardation X-linked type 95 (MRX95). This gene may have multiple in-frame translation initiation sites, one of which would encode a shorter protein with an N-terminus containing a signal peptide at amino acids 1-29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAGT1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Magt1
Gen-Zugriffsnummer O35777, Q9CQY5, Q9H0U3
Gen-Alias 2410001C15Rik; 2610529C04Rik; 2810482I07Rik; bA217H1.1; Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit MAGT1; Iag2; IAP; Implantation-associated protein; magnesium transporter 1; magnesium transporter protein 1; MAGT1; MRX95; Oligosaccharyl transferase subunit MAGT1; oligosaccharyltransferase 3 homolog B; OST3B; PRO0756; PSEC0084; UNQ628/PRO1244; XMEN
Gensymbole Magt1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human MAGT1(Accession Q9H0U3), corresponding to amino acid residues D94-A144.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116967, 67075, 84061
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.