Learn More
Invitrogen™ MAGPIX™ Drive Fluid Plus
Artikelnummer. 30245082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 700 ml
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30245082 4 x 700 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245082 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4050030
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
MAGPIX Drive Fluid Plus is the delivery medium for transporting the sample being analyzed on the Luminex MAGPIX system to the optic components.
MAGPIX Drive Fluid Plus ist das Fördermedium für den Transport der analysierten Probe auf dem Luminex MAGPIX-System zu den optischen Komponenten. Jede Einheit im 4er-Pack mit Antriebsflüssigkeit enthält 700 ml.
Informationen zur ordnungsgemäßen Installation und Verwendung von MAGPIX Drive Fluid Plus mit dem MAGPIX System finden Sie in der Bedienungsanleitung des Luminex Geräts.
Dieses umformulierte Sheath-Produkt ersetzt die ursprüngliche xMAP Sheath Fluid (Kat. Nr. MPXDF4PK). Die neue Sheath-Formulierung wird von einem einzigen Konservierungsmittel auf eine Mischung aus drei Konservierungsmitteln aktualisiert, um eine größere Transportstabilität zu gewährleisten und die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen mikrobiellen Resistenz zu verringern.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie MAGPIX
Menge 4 x 700 ml