missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eBioscience™ MagniSort™ Anreicherungskit für Maus-T-Zellen

Artikelnummer. 15561277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15561277 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15561277 Lieferant eBioscience Lieferanten-Nr. 8804682074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    976.00 CHF
    731.65 CHF / 200 Tests
    Sparen 244.35 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Enthält Natriumazid

Includes

  • MagniSort Antikörper-Cocktail zur Anreicherung von Maus-T-Zellen: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selektionsperlen B

Entwickelt für die magnetische Trennung von Maus-T-Zellen durch Negativselektion. Optimiert für die Isolierung von Maus-T-Zellen aus Milz oder Lymphknoten mit einem biotinylierten Antikörper-Cocktail und Streptavidin-beschichteten magnetischen Beads.

Unerwünschte Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden, die T-Zellen in einem magnetischen Feld unberührt und frei in der Lösung lassen.

Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung von Maus-T-Zellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD24-Biotin
Anti-Maus-CD45R (B220)-Biotin
Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2)-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Magnetische Zelltrennung
Format Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Menge 200 Tests
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.