Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD8 Positive Selection Kit
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD8+-Zellen durch Positivselektion. Optimiert für die Isolierung von CD8+-Zellen aus Milz oder Lymphknoten von Mäusen mit einem biotinylierten Anti-Maus-CD8-Antikörper und streptavidinbeschichteten Magnet-Beads.
Marke: Invitrogen™ 8802-6842-74
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Includes: MagniSort Anti-Mouse CD8 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
MagniSort Positive Selection Beads B
Beschreibung
- CD8+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD8+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD8a (Klon 53-6.7) überprüft werden.
Spezifikation
CD8+ | |
Kit für positive Selektion | |
Maus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.