Learn More
eBioscience™ MagniSort™ Maus CD8 naive T-Zellen Anreicherungskit
Beschreibung
Includes
- MagniSort Antikörper-Cocktail zur Anreicherung naiver CD8-T-Zellen der Maus: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Negative Selektionsperlen B
Unerwünschte Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden, die naive CD8 T-Zellen in einem magnetischen Feld unberührt und frei in Lösung lassen.
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung naiver Maus CD8 T-Zellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD4-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD24-Biotin
Anti-Maus-CD44-Biotin
Anti-Maus-CD45R (B220)-Biotin
Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2)-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-γδ-TCR-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung naiver Maus CD8 T-Zellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD4-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD24-Biotin
Anti-Maus-CD44-Biotin
Anti-Maus-CD45R (B220)-Biotin
Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2)-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-γδ-TCR-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetische Zelltrennung |
| Format | Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten |
| Menge | 200 Tests |