Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD45.1 Positive Selection Kit
Artikelnummer. 15581257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15581257 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15581257 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8802684874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 CHF
    787.65 CHF / 200 Tests
    Sparen 262.35 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Natriumazid
Includes
  • MagniSort™ Anti-Mouse CD45.1 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort™ Positive Selection Beads A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD45.1+ Zellen durch positive Auswahl. Optimiert für die Isolierung von CD45.1+-Zellen aus Milz oder Lymphknoten von Mäusen mit einem biotinylierten Anti-Maus-CD45.1-Antikörper und streptavidinbeschichteten Magnet-Beads.
  • CD45.1+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
  • In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD45.1+ Zellen getrennt werden
  • Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD45.1 (Klon A20) überprüft werden.
  • Wenn der Anteil der CD45.1-Zellen zu Beginn über 75 % der Gesamtzellen liegt, kann die Menge der zu verwendenden MagniSort™ Magnetic Positive Selection Beads für eine maximale Wiederfindung auf 40 μl/Test erhöht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp CD45.1+
Produkttyp Kit für positive Selektion
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Maus