Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD4 Naïve T cell Enrichment Kit
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
Beschreibung
Includes
- MagniSort™ Mouse CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Negative Selection Beads B
Unerwünschte Zellen werden an Antikörper und anschließend an magnetische Beads gebunden. In einem magnetischen Feld werden die Beads einfangen, und die naiven CD4-T-Zellen bleiben unverändert und frei in Lösung.
Der MagniSort™ Mouse CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD8-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD24-Biotin
Anti-Maus-CD44-Biotin
Anti-Maus-CD45R (B220)-Biotin
Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2)-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus γδ TCR-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Der MagniSort™ Mouse CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD8-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD24-Biotin
Anti-Maus-CD44-Biotin
Anti-Maus-CD45R (B220)-Biotin
Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2)-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus γδ TCR-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (naiv, CD4+) |
| Produkttyp | Kit für Zellanreicherung |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |