Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD3 Positive Selection Kit
Beschreibung
Includes
- MagniSort Anti-Mouse CD3 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Positive Selection Beads A
- CD3+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD3+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD3e (Klon 145-2C11) überprüft werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD3+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |