Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD117 (c-Kit) Positive Selection Kit
Beschreibung
Includes
- MagniSort Anti-Mouse CD117 (c-Kit) Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Positive Selection Beads B
- CD117+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD117+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD117 (Klon 2B8) überprüft werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD117+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |