Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Human Hematopoietic Lineage Depletion Kit
Beschreibung
Includes
- MagniSort Antikörper-Cocktail für humane hämatopoetische Zelllinien: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Negative Selection Beads B
Unerwünschte Zellen, einschließlich T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, myeloische Zellen, Granulozyten und rote Blutkörperchen, werden durch Antikörper und anschließend durch magnetische Beads gebunden, die in einem magnetischen Feld diejenigen Zellen, die negativ für Marker dieser Zelllinien sind, unberührt und frei in Lösung lassen.
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail für humane hämatopoetische Zelllinien enthält folgende Antikörper:
Anti-Human CD2 Biotin
Anti-Human CD3 Biotin
Anti-Human CD10 Biotin
Anti-Human CD11b Biotin
Anti-Human CD14 Biotin
Anti-Human CD16 Biotin
Anti-Human CD19 Biotin
Anti-Human CD56 Biotin
Anti-Human CD123 Biotin
Anti-Human CD235a Biotin
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail für humane hämatopoetische Zelllinien enthält folgende Antikörper:
Anti-Human CD2 Biotin
Anti-Human CD3 Biotin
Anti-Human CD10 Biotin
Anti-Human CD11b Biotin
Anti-Human CD14 Biotin
Anti-Human CD16 Biotin
Anti-Human CD19 Biotin
Anti-Human CD56 Biotin
Anti-Human CD123 Biotin
Anti-Human CD235a Biotin
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | PBMC |
| Produkttyp | Kit für Zelldepletion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Human |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.