Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Anreicherungskit für humane CD8 T-Gedächtniszellen
Artikelnummer. 15521277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15521277 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15521277 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8804681574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1152.00 CHF
    863.65 CHF / 200 Tests
    Sparen 288.35 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Natriumazid
Includes
  • MagniSort Antikörper-Cocktail zur Anreicherung humaner CD8-Gedächtnis-T-Zellen: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selektionsperlen A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD8 T-Gedächtniszellen durch Negativselektion. Optimiert für die Isolierung von humanen CD8 T-Gedächtniszellen aus normalen humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Antikörpercocktail und Streptavidin-beschichteten Magnet-Beads.
Unerwünschte Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden, die CD8 T-Gedächtniszellen in einem magnetischen Feld unberührt und frei in Lösung lassen.
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung humaner CD8 T-Gedächtniszellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD4-Biotin
Anti-Human-CD11b-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD16-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD36-Biotin
Anti-Human-CD45RA-Biotin
Anti-Human-CD56-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a-Biotin
Anti-Human-γδ-TCR-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Magnetische Zelltrennung
Format Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Menge 200 Tests